Drukuj
Roztwór wzorcowy bizmutu, 1000 mg/l Bi w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Bi) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455102FEA 717 PLN
455102F 455104H
Roztwór wzorcowy bizmutu, 1000 mg/l Bi w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Bi) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Bismuth Standards
Bi in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.