Beryl 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym, ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455082SEA
838
PLN
455082S
455084U
Beryl 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym, ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Beryllium Standards
BeO.(Be(OAc)₂)₃) in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.