Drukuj
Bar 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym AVS TITRINORM standard dla AAS
Dostawca: Avantor
VWR® AVS TITRINORM
86664.180EA 82.2 PLN
86664.180 86664.260
Bar 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym AVS TITRINORM standard dla AAS
Standardy Wzorce kationowe Wzorce baru
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022