arsen 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from As) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455054XEA
1640
PLN
455054X
455052M
arsen 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from As) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Wzorce arsenu
As in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.