Drukuj
arsen 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from As) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455042KEA 688 PLN
455042K 455044M
arsen 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from As) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Wzorce arsenu
As in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.