DL-Lizyna monohydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(±)-Lysine monohydrate, (±)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrate, (±)-2,6-Diaminocaproic acid monohydrate, H-DL-Lys-OH monohydrate
L07576.06
L07576.14
L07576.06EA
227
PLN
L07576.06
L07576.14
DL-Lizyna monohydrat ≥98%
DL-Lizyna monohydrat
Purity: 98+%
CAS No.: 885701-25-7
Molecular Formula: C6H14N2O2.H2O
Formula Weight: 164.21 (146.19anhy)
Melting Point: ca 110°
Beilstein Reference: 1616991
Formuła:
C₆H₁₄N₂O₂·1H₂O MW: 164.2 g/mol Temp. topnienia: ∼ 110 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151036 Numer CAS: 885701-25-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-740-6 |