Drukuj
siarka 1000 mg/l w wodzie (from (NH4)2SO4) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
456082WEA 855 PLN
456082W 456084B
siarka 1000 mg/l w wodzie (from (NH4)2SO4) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Sulphur Standards
(NH₄)₂SO₄ in H₂O.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable