Drukuj
Fluor 1.000 mg/l w wodzie (from NaF) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do chromatografii jonowej
Dostawca: VWR Chemicals
458004QEA 1160 PLN
458004Q 458002X
Fluor 1.000 mg/l w wodzie (from NaF) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do chromatografii jonowej
Standardy Wzorce anionowe Fluoride Standards
(F in H₂O).
Traceable to SRM from NIST, tested in an ISO Guide 34 / ISO17025 accredited laboratory
Supplied with certificate of analysis.