(±)-2,2-Dimetylo-1,3-dioksolan-4-ylometanol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, DL-1,2-Isopropylidenglycerol, 1,2-O-Isopropylideneglycerol, Solketal, (±)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, DL-1,2-Isopropylideneglycerol
Purity: 97%
CAS No.: 100-79-8
Molecular Formula: C6H12O3
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.4340
Melting Point: -27°
Boiling Point: 188-190°
Beilstein Reference: 104465
Merck Reference: 14,5213
MDL No.: MFCD00063238
Formuła:
C₆H₁₂O₃ MW: 132.16 g/mol Temp. Wrzenia: 188…190 °C Temp. topnienia: –27 °C Gęstość: 1.064 Temp. Zapłonu: 80 °C (176 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00063238 Numer CAS: 100-79-8 Numer WE (dawny EINECS): 202-888-7 Klasyfikacja Merck : 13,05233 |