Drukuj
(±)-2,2-Dimetylo-1,3-dioksolan-4-ylometanol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, DL-1,2-Isopropylidenglycerol, 1,2-O-Isopropylideneglycerol, Solketal, (±)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, DL-1,2-Isopropylideneglycerol
153650025 153651000 153655000
ACRO153650025EA 1720 PLN
ACRO153650025 ACRO153651000 ACRO153655000
(±)-2,2-Dimetylo-1,3-dioksolan-4-ylometanol 97%
(±)-2,2-Dimetylo-1,3-dioksolan-4-ylometanol
Formuła: C₆H₁₂O₃
MW: 132.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 188…189 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 1.06 g/cm³
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00063238
Numer CAS: 100-79-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-888-7
Klasyfikacja Merck : 13,05233
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %