DL-Lizyny monochlorowodorek ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(±)-2,6-Diaminocaproic acid monohydrochloride, H-DL-Lys-OH · HCl, H-DL-Lys-OH.HCl, (±)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrochloride, (±)-Lysine monohydrochloride
A11066.14
A11066.22
A11066.14EA
314
PLN
A11066.14
A11066.22
DL-Lizyny monochlorowodorek ≥99%
DL-Lizyny monochlorowodorek
Purity: 99%
CAS No.: 70-53-1
Molecular Formula: C6H14N2O2.HCl
Formula Weight: 182.65
Melting Point: 267° dec.
Beilstein Reference: 4711993
Formuła:
C₆H₁₅ClN₂O₂ MW: 182.65 g/mol Temp. topnienia: 267 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064563 Numer CAS: 70-53-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-739-0 |