Drukuj
(±)-3,3-Dimetylo-2-butanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Pinacolyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ100
136824-100G 136824-25G
SIAL136824-100GEA 2260 PLN
SIAL136824-100G SIAL136824-25G
(±)-3,3-Dimetylo-2-butanol, Sigma-Aldrich®
(±)-3,3-Dimetylo-2-butanol
Formuła: C₆H₁₄O
MW: 102.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 120
Temp. topnienia: 5
Gęstość: 0.8347 g/cm³ (0 °C)
Numer MDL: MFCD00004522
Numer CAS: 464-07-3
Numer WE (dawny EINECS): 207-347-9
Jednostka: 1987
ADR: 3 III