Drukuj
Chlorek tytanu(III) 30% hydrochloric acid_10 zS, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Titanium trichloride
MQ200
8.08308.0100 8.08308.0500 8.08308.9050
8.08308.0100EA 204 PLN
8.08308.0100 8.08308.0500 8.08308.9050
Chlorek tytanu(III) 30% hydrochloric acid_10 zS, Sigma-Aldrich®
Chlorek tytanu(III)
Formuła: Cl₃Ti
MW: 154.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 960
Temp. topnienia: 440
Gęstość: 1.32
Numer MDL: MFCD00011266
Numer CAS: 7705-07-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-728-9
Jednostka: 1789
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,09620
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Density 1.017 g/cm3 (20 °C)
pH 0.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material