Drukuj
Chlorek tytanu(III) 15% in hydrochloric acid 10% do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08307.0100 8.08307.0500 8.08307.1000 8.08307.2500 8.08307.9025
8.08307.0100EA 223 PLN
8.08307.0100 8.08307.0500 8.08307.1000 8.08307.2500 8.08307.9025
Chlorek tytanu(III) 15% in hydrochloric acid 10% do syntezy, Sigma-Aldrich®
Chlorek tytanu(III)
Formuła: Cl₃Ti
Gęstość: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011266
Numer CAS: 7705-07-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-728-9
Jednostka: 1789
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (cerimetric TiCl₃) 14.5 - 15.5 %
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C) (undiluted)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material