Drukuj
Chlorek tytanu(III) 15% hydrochloric acid_10, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Titanium trichloride
MQ200
14010-1L-R 14010-250ML-R 14010-6X1L-R
SIAL14010-1L-REA 736 PLN
SIAL14010-1L-R SIAL14010-250ML-R SIAL14010-6X1L-R
Chlorek tytanu(III) 15% hydrochloric acid_10, Sigma-Aldrich®
Chlorek tytanu(III)
Formuła: Cl₃Ti
MW: 154.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 960
Temp. topnienia: 440
Gęstość: 1.32
Numer MDL: MFCD00011266
Numer CAS: 7705-07-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-728-9
Jednostka: 1789
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,09620