Drukuj
roztwór Fehling's I (roztwór siarczanu miedzi (II)) for qualitative determination of reducing sugars
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Fehling A solution
270800010 270800025
ACRO270800010EA 256 PLN
ACRO270800010 ACRO270800025
roztwór Fehling's I (roztwór siarczanu miedzi (II)) for qualitative determination of reducing sugars
roztwór Fehling's I (roztwór siarczanu miedzi (II))
Formuła: CuSO₄
Temp. Wrzenia: ? 100 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010981
Numer CAS: 7758-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-847-6
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear blue Solution
Solution contains 69.2 g CuSO4.5H2O/l H2O