(±)-2-Methylenanthic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(±)-2-Methylheptanoic acid, 2-Methylheptanoic acid
B22050.06
B22050.14
B22050.22
B22050.06EA
278
PLN
B22050.06
B22050.14
B22050.22
(±)-2-Methylenanthic acid ≥98%
(±)-2-Methylenanthic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1188-02-9
Molecular Formula: C8H16O2
Formula Weight: 144.22
Flash Point:
Formuła:
C₈H₁₆O₂ Temp. Wrzenia: 139…141 °C (30 mmHg) Gęstość: 0,906 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00142944 Numer CAS: 1188-02-9 Numer WE (dawny EINECS): 214-704-2 |