Drukuj
Sulphuric acid fuming (20 - 30% free SO₃), extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
419970250 419975000 419970025
419970250.EA 254 PLN
419970250. 419975000. 419970025.
Sulphuric acid fuming (20 - 30% free SO₃), extra pure
Sulphuric acid fuming
Formuła: H₂O₇S₂ (H₂SO₄ + SO₃)
Temp. topnienia: 2 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00137792
Numer CAS: 8014-95-7
Jednostka: 1831
ADR: 8,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Assay 20 to 30 % (free SO3)
Residue after ignition ≤0.01 %
Ammonium (NH4) ≤30 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm