Drukuj
Tetrapropylammonium hydroxide 40% in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: IPC-TPA-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14068.0050 8.14068.0250 8.14068.0010
8.14068.0050EA 480 PLN
8.14068.0050 8.14068.0250 8.14068.0010
Tetrapropylammonium hydroxide 40% in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tetrapropylammonium hydroxide
Formuła: C₁₂H₂₉NO
MW: 203.37 g/mol
Gęstość: 1.012
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009360
Numer CAS: 4499-86-9
Numer WE (dawny EINECS): 224-800-6
Jednostka: 3267
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 102 °C (1013 hPa)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C) (undiluted)