Tetrapropylammonium hydroxide 40% (w/w) roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
CAS No.: 4499-86-9
Molecular Formula: C12H29NO
Formula Weight: 203.37
Physical Form: Liquid
Density: 0.99
Refractive Index: 1.3716
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 102°
Beilstein Reference: 4207983
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00009360
Formuła:
C₁₂H₂₉NO Temp. Wrzenia: 102 °C Gęstość: 0,99 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009360 Numer CAS: 4499-86-9 Numer WE (dawny EINECS): 224-800-6 Jednostka: 3267 ADR: 8,II |