Drukuj
Tetrapropylammonium hydroxide 25% in water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
420730250 420731000 420735000
ACRO420730250EA 197 PLN
ACRO420730250 ACRO420731000 ACRO420735000
Tetrapropylammonium hydroxide 25% in water
Tetrapropylammonium hydroxide
Formuła: C₁₂H₂₉NO
Gęstość: 1 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009360
Numer CAS: 4499-86-9
Numer WE (dawny EINECS): 224-800-6
Jednostka: 3267
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HClO4 24 to 26 %
Melting point 114 to 118 °C
HPLC ≥96.0 %