Drukuj
Chlorek baru 20% roztwór wodny, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Dichlorek baru
35323-5LEA 1150 PLN
35323-5L
Chlorek baru 20% roztwór wodny, Fluka™
Chlorek baru
Formuła: BaCl₂
MW: 208,24 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003445
Numer CAS: 10361-37-2
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 19 - 21 %