Drukuj
DL-seryna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (±)-Serine, H-DL-Ser-OH, DL-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
S4375-100G S4375-1KG
SIALS4375-100GEA 410 PLN
SIALS4375-100G SIALS4375-1KG
DL-seryna, Sigma-Aldrich®
DL-seryna
Formuła: C₃H₇NO₃
MW: 105.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 395
Temp. topnienia: 243…244 °C
Gęstość: 1.543 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064223
Numer CAS: 302-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-130-6
Klasyfikacja Merck : 13,08534