Drukuj
DL-seryna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (±)-Serine, H-DL-Ser-OH, DL-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
132650250 132651000 132655000
ACRO132650250EA 143 PLN
ACRO132650250 ACRO132651000 ACRO132655000
DL-seryna 99%
DL-seryna
Formuła: C₃H₇NO₃
MW: 105.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 395
Temp. topnienia: 240 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 1.53 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064223
Numer CAS: 302-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-130-6
Klasyfikacja Merck : 13,08534
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 % (105°C, 3 h)
Sulfated ash ≤0.1 %
UV transmittance ≥95 % (c=10, 2 N HCl, 430 nm) 1 cm cell
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Other amino acids ≤0.5 % (TLC)