Drukuj
(±)-Mleczan metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methyl Lactate, Methyl DL-lactate, Lactic acid methyll ester, Methyl (±)-2-hydroxypropionate
69822-25ML 69822-5ML
SIAL69822-25MLEA 1180 PLN
SIAL69822-25ML SIAL69822-5ML
(±)-Mleczan metylu, Sigma-Aldrich®
(±)-Mleczan metylu
Formuła: C₄H₈O₃
MW: 104.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 35
Gęstość: 1.118 g/cm³ (0 °C)
Numer MDL: MFCD00066367
Numer CAS: 547-64-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-930-0
Jednostka: 3272
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 12,06167