Drukuj
(±)-Mleczan metylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
414480250 414480050
ACRO414480250EA 931 PLN
ACRO414480250 ACRO414480050
(±)-Mleczan metylu 99%
(±)-Mleczan metylu
Formuła: C₄H₈O₃
Temp. Wrzenia: 35 °C (6 mmHg)
Gęstość: 1,09 g/cm³
Temp. Zapłonu: 49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066367
Numer CAS: 547-64-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-930-0
Jednostka: 3272
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,06167
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -0.5° to +0.5° (20°C, 589 nm) (neat)