Drukuj
Chloran(I) sodu (6 - 14% Cl₂) in aqueous solution, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Podchloryn sodu
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05614.9025 1.05614.2500
1.05614.9025EA 1050 PLN
1.05614.9025 1.05614.2500
Chloran(I) sodu (6 - 14% Cl₂) in aqueous solution, Supelco®
Chloran(I) sodu
Formuła: ClNaO
MW: 74.44 g/mol
Temp. topnienia: –30…–20 °C
Gęstość: 1.22…1.25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011120
Numer CAS: 7681-52-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-668-3
Jednostka: 1791
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,08702