Drukuj
Chloran(I) sodu (3,5% Cl₂) in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
27896.291EA 168 PLN
27896.291 27896.360
Chloran(I) sodu (3,5% Cl₂) in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Chloran(I) sodu
Not being stabilized, this product normally loses strength during storage.
Formuła: ClNaO
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011120
Numer CAS: 7681-52-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-668-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (Active chlorine)(at filling)
Alkalinity
Chlororometric degrees (Fr;at packaging)