Drukuj
Chloran(I) sodu (14% Cl₂) roztwór wodny, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
90350.5000EA 348 PLN
90350.5000 90350.9025
Chloran(I) sodu (14% Cl₂) roztwór wodny, TECHNICAL
Chloran(I) sodu
Not being stabilized, this product normally loses strength during storage.
Formuła: ClNaO
Temp. Wrzenia: 111 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –30…–20 °C
Gęstość: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011120
Numer CAS: 7681-52-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-668-3
Jednostka: 1791
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (Active chlorine)(W/V)(at filling) Min. 11.5 %
Identification Passes test