Chloran(I) sodu 6…14% (active chlorine) in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Podchloryn sodu
27900.296EA
148
PLN
27900.296
27900.365
27900.445
Chloran(I) sodu 6…14% (active chlorine) in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Chloran(I) sodu
Not being stabilized, this product normally loses strength during storage.
Formuła:
ClNaO MW: 74.44 g/mol Temp. topnienia: –30…–20 °C Gęstość: 1.22 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011120 Numer CAS: 7681-52-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-668-3 Jednostka: 1791 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 13,08702 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (Active chlorine)(at filling) | Min. 11,5 % |
Alkalinity | Max. 0.5 meq/g |
Chlororometric degrees (Fr;at packaging) | min 36,30° |
Hg (Mercury) | Max. 10 ppm |