Drukuj
chlorek sodu 0,9% in aqueous solution, sterile
Dostawca: PanReac AppliChem
Synonim: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
A1671.0100 A1671.0250 A1671.0500 A1671.1000
A1671.0100EA 249 PLN
A1671.0100 A1671.0250 A1671.0500 A1671.1000
chlorek sodu 0,9% in aqueous solution, sterile
chlorek sodu
Formuła: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Temp. Wrzenia: 1413
Temp. topnienia: 801
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003477
Numer CAS: 7647-14-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-598-3
Klasyfikacja Merck : 14,08599
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
pH (20 °C) 5,0 - 7,5