Kwas siarkowy(VI) ≥90-91% According to Gerber for analysis, for the determination of fats in milk
Dostawca: PanReac AppliChem
|
Niebezpieczeństwo
|
121010.1611
121010.1612
121010.1214
APPC121010.1611EA
212
PLN
APPC121010.1611
APPC121010.1612
APPC121010.1214
Kwas siarkowy(VI) ≥90-91% According to Gerber for analysis, for the determination of fats in milk
Kwas siarkowy(VI)
Formuła:
H₂SO₄ Gęstość: 1,82 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064589 Numer CAS: 7664-93-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5 Jednostka: 1830 ADR: 8,II |