Drukuj
sól Grahama (polifosforan sodowy ekstra czysty), EMPLURA®, Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim: Metaphosphoric acid, sodium salt, Sodium hexametaphosphate, Sodium polymetaphosphate, Polyphosphate sodium salt, Graham′s salt, Sodium metaphosphate, SHMP
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06529.1000 1.06529.5000 1.06529.9050
1.06529.1000EA 215 PLN
1.06529.1000 1.06529.5000 1.06529.9050
sól Grahama (polifosforan sodowy ekstra czysty), EMPLURA®, Supelco®
sól Grahama (polifosforan sodowy ekstra czysty)
Formuła: (NaO₃P)n
Gęstość: 2.4 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00134118
Numer CAS: 50813-16-6
Numer WE (dawny EINECS): 233-782-9
Klasyfikacja Merck : 12,08814