Kwas chlorowodorowy ≥36,5% 99,999 Metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
87617.AK
87617.AU
87617.K4
87617.AKEA
788
PLN
87617.AK
87617.AU
87617.K4
Kwas chlorowodorowy ≥36,5% 99,999 Metals basis
Kwas chlorowodorowy
Purity: 99.999%
CAS No.: 7647-01-0
Molecular Formula: HCl
Formula Weight: 36.46
Physical Form: Liquid
Density: 1.19
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Pungent
Boiling Point: 81.5-110°
Merck Reference: 14,4780
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011324
Formuła:
HCl MW: 36.46 g/mol Temp. Wrzenia: 81.5…110 °C Temp. topnienia: –30 °C Gęstość: 1.19 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011324 Numer CAS: 7647-01-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7 Jednostka: 1789 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 14,4780 |