Kwas chlorowodorowy ≥33% ≥99.999999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
10990.AC
10990.AK
10990.AU
10990.ACEA
883
PLN
10990.AC
10990.AK
10990.AU
Kwas chlorowodorowy ≥33% ≥99.999999% (metals basis)
Kwas chlorowodorowy
Purity: 99.999999%
CAS No.: 7647-01-0
Molecular Formula: HCl
Formula Weight: 36.46
Physical Form: Liquid, double distilled in quartz
Density: 1.19
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Pungent
Boiling Point: 81.5-110°
Merck Reference: 14,4780
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011324
Formuła:
HCl Temp. Wrzenia: 81,5…110 °C Temp. topnienia: –30 °C Gęstość: 1,19 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011324 Numer CAS: 7647-01-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7 Jednostka: 1789 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,4780 |