Drukuj
Fenol 89,0, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
MQ200
P9346-100ML P9346-500ML
SIALP9346-100MLEA 367 PLN
SIALP9346-100ML SIALP9346-500ML
Fenol 89,0, Sigma-Aldrich®
Fenol
Formuła: C₆H₅OH
MW: 94.11 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002143
Numer CAS: 108-95-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-632-7
Jednostka: 2821
ADR: 6.1 II