Drukuj
Fenol 89% 89, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
MQ200
16018-1L 16018-250ML 16018-30KG 16018-5L
SIAL16018-1LEA 363 PLN
SIAL16018-1L SIAL16018-250ML SIAL16018-30KG SIAL16018-5L
Fenol 89% 89, Sigma-Aldrich®
Fenol
Formuła: C₆H₅OH
MW: 94.11 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002143
Numer CAS: 108-95-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-632-7
Jednostka: 2821
ADR: 6.1 II