Drukuj
Rifampicyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
R7382-1G R7382-5G
SIALR7382-1GEA 1100 PLN
SIALR7382-1G SIALR7382-5G
Rifampicyna, Sigma-Aldrich®
Rifampicyna
Formuła: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
Temp. topnienia: 183…188 °C
Numer MDL: MFCD00151389
Numer CAS: 13292-46-1
Numer WE (dawny EINECS): 236-312-0
Klasyfikacja Merck : 12,08382