Drukuj
Rifampicyna
Dostawca: PanReac AppliChem
Synonim: Rifampin, 3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)rifamycin SV, Rifamycin AMP
A2220.0001 A2220.0005
A2220.0001EA 391 PLN
A2220.0001 A2220.0005
Rifampicyna
Rifampicyna
Formuła: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
MW: 822.95 g/mol
Temp. topnienia: 183…188 °C
Numer MDL: MFCD00151389
Numer CAS: 13292-46-1
Numer WE (dawny EINECS): 236-312-0
Klasyfikacja Merck : 12,08382