Glioksal 40% (w/w) roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16144.0D
A16144.0F
A16144.AE
A16144.AP
A16144.0DEA
2640
PLN
A16144.0D
A16144.0F
A16144.AE
A16144.AP
Glioksal 40% (w/w) roztwór wodny
Glioksal
CAS No.: 107-22-2
Molecular Formula: C2H2O2
Formula Weight: 58.04
Refractive Index: 1.4090
Melting Point: -14°
Boiling Point: 104°
Merck Reference: 14,4509
MDL No.: MFCD00006957
Formuła:
C₂H₂O₂ Temp. Wrzenia: 104 °C Temp. topnienia: –14 °C Gęstość: 1,271 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006957 Numer CAS: 107-22-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-474-9 Klasyfikacja Merck : 14,4509 |