Drukuj
Glutaraldehyd 50% roztwór wodny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
G6403-100ML G6403-500ML
SIALG6403-100MLEA 186 PLN
SIALG6403-100ML SIALG6403-500ML
Glutaraldehyd 50% roztwór wodny, Sigma-Aldrich®
Glutaraldehyd
Formuła: C₅H₈O₂
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007025
Numer CAS: 111-30-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-856-5
Jednostka: 2927
ADR: 6.1,II