Drukuj
guma ksantanowa, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
G1253-100G G1253-500G
SIALG1253-100GEA 573 PLN
SIALG1253-100G SIALG1253-500G
guma ksantanowa, Sigma-Aldrich®
guma ksantanowa
Gęstość: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00131256
Numer CAS: 11138-66-2
Numer WE (dawny EINECS): 234-394-2