Drukuj
szkło wodne metakrzemian potasu/sodu roztwór wodny, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
28079.363EA 529 PLN
28079.363 28079.320 28079.460
szkło wodne metakrzemian potasu/sodu roztwór wodny, TECHNICAL
szkło wodne metakrzemian potasu/sodu
Formuła: Na₂O(SiO₂)x·xH₂O
Gęstość: 1,34 g/cm³
Numer MDL: MFCD00003492
Numer CAS: 1344-09-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-687-4
Jednostka: 3266
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Silica 25.6 - 27.6 %
Sodium oxide 7.5 - 8.5 %