Drukuj
Fehling's reagent (kit, contains solution I and II) do jakosciowego oznaczania cukrów redukujacych
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
31701.296EA 1350 PLN
31701.296
Fehling's reagent (kit, contains solution I and II) do jakosciowego oznaczania cukrów redukujacych
Fehling's reagent (kit, contains solution I and II)
10 ml of solution corresponds to about 0,050 g of anhydrous glucose
Gęstość: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Jednostka: 3266
ADR: 8,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear blue liquid
Identification Passes test