Drukuj
roztwór Fehlinga II (alkaliczny roztwór winianu sodowo-potasowego) Reag. Ph. Eur. for the analysis of sugar, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Fehling B solution
36019-1L 36019-500ML 36019-6X1L
36019-1LEA 535 PLN
36019-1L 36019-500ML 36019-6X1L
roztwór Fehlinga II (alkaliczny roztwór winianu sodowo-potasowego) Reag. Ph. Eur. for the analysis of sugar, Fluka™
roztwór Fehlinga II (alkaliczny roztwór winianu sodowo-potasowego)
Temp. Wrzenia: 100 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: <0 °C
Gęstość: 1.23…1.25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012467
Jednostka: 1824
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Density (D 20/4) 1.23 - 1.25
Application test complying