disiarczan G418 for biochemistry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
G-418 sulphate, Geneticin®, G-418 disulphate, G418 sulphate
329400010
329400050
ACRO329400010EA
1110
PLN
ACRO329400010
ACRO329400050
disiarczan G418 for biochemistry
disiarczan G418
Formuła:
C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂ MW: 692.72 g/mol Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00058314 Numer CAS: 108321-42-2 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤10 % |
Potency | ≥650 µg/mg |