Drukuj
Pentakarbonylożelazo
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
412600250 412601000
ACRO412600250EA 238 PLN
ACRO412600250 ACRO412601000
Pentakarbonylożelazo
Pentakarbonylożelazo
Formuła: C₅FeO₅
Temp. Wrzenia: 103 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 1,49 g/cm³
Temp. Zapłonu: –15 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011001
Numer CAS: 13463-40-6
Numer WE (dawny EINECS): 236-670-8
Jednostka: 1994
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 12,05111
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow-orange to brown Liquid (May contain particulate matter)
Infrared spectrum Conforms
Additional info Material may have to be filtered through glass wool before use. Keep residue moist, may be pyrophoric if allowed to dry.
GC ≥99.5 %
Color scale ≤50 APHA