Drukuj
trifluorek boru-eter etylowy, kompleks BF₃ ∼ 48%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Boron fluoride, ethyl ether complex, Boron trifluoride ethyl etherate, Boron trifluoride diethyl ether, Boron trifluoride etherate, Diethyl ether boron trifluoride, Boron trifluoride diethyl etherate
427111000 427118000
427111000.EA 257 PLN
427111000. 427118000.
trifluorek boru-eter etylowy, kompleks BF₃ ∼ 48%, AcroSeal®
trifluorek boru-eter etylowy, kompleks
Formuła: C₄H₁₀BF₃O
MW: 141.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 126
Temp. topnienia: –60 °C
Gęstość: 1.12 g/cm³
Temp. Zapłonu: 58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013194
Numer CAS: 109-63-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-689-8
Jednostka: 2604
ADR: 8 I
Klasyfikacja Merck : 13,01340
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Refractive index 1.3429 to 1.3449 (20°C, 589 nm)
Assay 47.5 to 49 % (BF3)
GC ≥98.0 %