Drukuj
L-(+)-Ramnoza hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, 6-Deoxy-L(+)-mannose monohydrate
MQ200
R3875-100G R3875-10G R3875-10MG R3875-25G R3875-50G R3875-5G
SIALR3875-100GEA 3200 PLN
SIALR3875-100G SIALR3875-10G SIALR3875-10MG SIALR3875-25G SIALR3875-50G SIALR3875-5G
L-(+)-Ramnoza hydrat, Sigma-Aldrich®
L-(+)-Ramnoza hydrat
Formuła: C₆H₁₂O₅·1H₂O
MW: 182.17 g/mol
Temp. topnienia: 85…95 °C
Gęstość: 1.47 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149363
Numer CAS: 10030-85-0
Numer WE (dawny EINECS): 222-793-4
Klasyfikacja Merck : 12,08338