Drukuj
L-(+)-Ramnoza hydrat, Millipore®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
83650-10G 83650-250G 83650-50G
SIAL83650-10GEA 420 PLN
SIAL83650-10G SIAL83650-250G SIAL83650-50G
L-(+)-Ramnoza hydrat, Millipore®
L-(+)-Ramnoza hydrat
Formuła: C₆H₁₂O₅·1H₂O
Temp. topnienia: 85…95 °C
Gęstość: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149363
Numer CAS: 10030-85-0
Numer WE (dawny EINECS): 222-793-4
Klasyfikacja Merck : 12,08338